Learn More
Phtalate d’hydrogène de potassium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11445343
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
5000g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11445343 5000 g 5000g
11425343 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11445343 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12895.0I
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 877-24-7 | C8H5KO4 | 204.222 g/mol
Potassium hydrogen phthalate is used as a primary standard for acid- base titrations as well as for calibrating pH meters and for the preparation of volumetric alkali solutions. It acts as buffer in pH determination. It finds application as a useful standard for total organic carbon testing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phtalate d’hydrogène de potassium est utilisé comme étalon primaire pour les titrations acide-base ainsi que pour l’étalonnage des pH-mètres et la préparation de solutions alcalines volumétriques.Il agit comme tampon dans la détermination du pH.Il trouve son application comme un étalon utile pour les tests de carbone organique total.
Solubilité
Soluble dans l’eau.Légèrement soluble dans l’alcool.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 877-24-7
Formule moléculaire C8H5KO4
Poids moléculaire (g/mol) 204.222
Numéro MDL MFCD00013070
Clé InChI IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic
CID PubChem 23676735
Nom IUPAC 2-carboxybenzoate de potassium
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hydrogen phthalate
Point de fusion 297°C (decomposition)
Densité 1.636
Odeur Odorless
Quantité 5000 g
Beilstein 3637128
Merck Index 14,7612
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Poids de la formule 204.23
Pourcentage de pureté 99%