Learn More
Phthalate d’hydrogène de potassium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11435343
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11435343 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11435343 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12895.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Le phthalate d’hydrogène de potassium est utilisé comme étalon primaire pour les titrations acide-base ainsi que pour l’étalonnage des pH-mètres et la préparation de solutions alcalines volumétriques. Il agit comme tampon dans la détermination du pH. Il est appliqué comme une norme utile pour les tests de carbone organique total.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phtalate d’hydrogène de potassium est utilisé comme étalon primaire pour les titrations acide-base ainsi que pour l’étalonnage des pH-mètres et la préparation de solutions alcalines volumétriques.Il agit comme tampon dans la détermination du pH.Il trouve son application comme un étalon utile pour les tests de carbone organique total.
Solubilité
Soluble dans l’eau.Légèrement soluble dans l’alcool.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hydrogen phthalate
CAS 877-24-7
Point de fusion 297°C (decomposition)
Densité 1.636
Odeur Odorless
Formule moléculaire C8H5KO4
Numéro MDL MFCD00013070
Quantité 250 g
Beilstein 3637128
Merck Index 14,7612
Synonyme potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate
Informations sur la solubilité Soluble aq. soln.. Slightly soluble in alcohol.
Clé InChI IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].OC(=O)C1=CC=CC=C1C([O-])=O
Nom IUPAC 2-carboxybenzoate de potassium
Poids moléculaire (g/mol) 204.22
CID PubChem 23676735
Poids de la formule 204.23
Pourcentage de pureté 99%