Learn More
Phtalate dʼhydrogène de potassium, réactif ACS, étalon acidimétrique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10447493 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10447493 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10712412 100 g Flacon en plastique 100g
10351211 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10447493 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 424060025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    351.00€
    340.00€ / 2.5kg
    Économisez 11.00€
    3% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 877-24-7 | C8H5KO4 | 204.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 877-24-7
Formule moléculaire C8H5KO4
Poids moléculaire (g/mol) 204.22
Numéro MDL MFCD00013070
Clé InChI IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic
CID PubChem 23676735
Nom IUPAC 2-carboxybenzoate de potassium
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hydrogen phthalate
Point de fusion 295.0°C to 300.0°C
Couleur Blanc
pH 4.00 to 4.02 (0.05M soln. at 25°C ±0.2°C)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire 2-(HO2C)C6H4CO2K
Quantité 2.5 kg
Beilstein 09, 791
Merck Index 15, 7733
Informations sur la solubilité Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: 330g/L water (100°C),slightly soluble in alcohol
Poids de la formule 204.22
Pourcentage de pureté 99.95 to 100.05% (on dried substance)
Qualité Réactif ACS
Matière insoluble 0.005% max
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline