Learn More
Hydroxyde de potassium, 0,05 M, Chem Lab™
Code produit 11996826
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11996826 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11996826 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL05.1141.1000
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
L’hydroxyde de potassium éthanolique est un conducteur thermique efficace, très inflammable. Il est utilisé comme dessiccant. Il fait également partie de la composition de certaines piles électriques, telles que celles utilisées dans les télécommandes. Il est utilisé dans la fabrication de savons, la production de biocarburant et la production d’autres composés de potassium.
  • La solution peut devenir brune au repos
  • Limite d’explosion : 3,5-15,0 % (V) (éthanol)
  • Température d’inflammation : 425°C (éthanol)
Spécification
Couleur Incolore
Concentration 2,8055g KOH/l H2O = 0,05 N (±0,0001/20 °C)
Densité 1g/mL
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau
Quantité 1 L
Odeur Inodore
Forme physique Liquide