Learn More
Hydroxyde de potassium, solution 1 N dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10774935 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Bidon en plastique
Flacon en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10774935 2.5 L Flacon en plastique 2.50L
10664545 1 L Flacon en plastique 1L
15109263 25 L Bidon en plastique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10774935 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 278400025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.35€
    47.90€ / 2.5L
    Économisez 1.45€
    2% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1310-58-3 | HKO | 56.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hydroxide
Couleur Colorless
Note relative au nom 1N solution in water
Point d’ébullition 100.0°C
CAS 1310-58-3, 7732-18-5
Formule moléculaire HKO
Formule linéaire KOH
Concentration 1N, exact strength on the certificate of analysis
Numéro MDL MFCD00003553
Numéro UN 1814
Fieser 01,935; 02,346; 03,238; 04,409; 05,557; 06,486; 07,303; 08,415; 09,387; 11,439; 12,411; 13,258
Densité 1.0500g/mL
Synonyme potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Clé InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Quantité 2.5 L
SMILES [OH-].[K+]
Nom IUPAC potassium ; hydroxyde
Poids moléculaire (g/mol) 56.11
CID PubChem 14797
ChEBI CHEBI:32035
Poids de la formule 56.11
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.05
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium hydroxide, 1N solution in water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.