Learn More
Hydroxyde de potassium, 4 M, Chem Lab™
Specifications
Specifications
| Couleur | Incolore |
| Concentration | 224g KOH/l H2O = 4 N (±0.008/20°C) |
| Densité | 1.17g/mL |
| Informations sur la solubilité | Soluble in Water |
| Quantité | 5 L |
| Odeur | Odorless |
| Forme physique | Liquide |
Safety and Handling
Product Identifier
- Potassium hydroxide 4 mol/l
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydroxide