Learn More
Hydroxyde de potassium, ≥ 85 %, base KOH, Honeywell™, BioXtra
Code produit 15628050 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15628050 250 g Flacon poly 250g
15638050 500 g Flacon poly 500g
15618050 1 kg Flacon poly 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15628050 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur P5958250G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
This item is not returnable. View return policy
BioXtra, ≥ 85 % de base KOH
  • Les protocoles d’analyse rigoureux peuvent comprendre l’analyse des métaux à l’état de traces et des tests d’adéquation spécialisés, tels que l’hybridome ou l’embryon de souris
  • Comprend des formulations spécifiques à l’application, telles que des comprimés et des solutions préparées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
Formule moléculaire HKO
Poids moléculaire (g/mol) 56.11
Numéro MDL MFCD00003553
Clé InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Nom IUPAC potassium hydroxide
SMILES [OH-].[K+]
Specifications
pH 14 at 20°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 1327°C at 1,013 hPa
Point de fusion 360°C
Informations sur la solubilité 1120g/L at 20°C
Quantité 250 g
Pourcentage de pureté ≥85% (KOH basis)
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Tension de vapeur 1mmHg (719°C)
Forme physique Solide