Learn More
Hydroxyde de potassium, 85 % env., Réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10677581 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
2.50kg
25g
25kg
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10677581 2.5 kg 2.50kg
10506992 25 g 25g
10474321 500 g 500g
10073923 5 kg 5kg
13428578 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10677581 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 424140025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00€
    102.65€ / 2.5kg
    Économisez 21.35€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1310-58-3 | HKO | 56.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-58-3
Formule moléculaire HKO
Poids moléculaire (g/mol) 56.11
Numéro MDL MFCD00003553
Clé InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
CID PubChem 14797
ChEBI CHEBI:32035
Nom IUPAC potassium ; hydroxyde
SMILES [OH-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Hydroxide
Couleur Blanc
Note relative au nom 85%
Point d’ébullition 1320.0°C
Point de fusion 360.0°C
Plage de pourcentage du dosage ca. 85%
Formule linéaire KOH
Numéro UN 1813
Fieser 01,935; 02,346; 03,238; 04,409; 05,557; 06,486; 07,303; 08,415; 09,387; 11,439; 12,411; 13,258
Merck Index 15, 7761
Quantité 2.5 kg
Poids de la formule 56.11
Pourcentage de pureté ≥85%
Qualité Réactif ACS
Forme physique Culot
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium hydroxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.