Learn More
Hydroxyde de potassium, certifié AR pour analyse, granulés, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Code produit 10366240 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10366240 500 g 500g
10448990 1 kg 1kg
10142010 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10366240 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/5640/53
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
HKO, numéro CAS 1310-58-3, colorant de potassium, potassium caustique, hydroxyde de potassium, caswell no. 693, hydrate de potassium, hydroxyde de potassium, potasse caustique, potasse, solution d’hydroxyde de potassium, hydroxyde de potassium k oh, 500 g, 1 320°C, CHEBI : 32035, blanc, 56,11 g/mol, KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1310-58-3
Formule moléculaire HKO
Poids moléculaire (g/mol) 56.11
Numéro MDL MFCD00003553
Clé InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
CID PubChem 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Specifications
pH 13.5
Couleur Blanc
Point d’ébullition 1320°C
Point de fusion 360°C
Quantité 500 g
Nom IUPAC potassium ; hydroxyde
Poids de la formule 56.11g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Forme physique Solide
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium hydroxide
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Hazard Statement
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydroxide