Learn More
Hydroxyde de potassium, extra pur, SLR, pastilles, Fisher Chemical™
Code produit 11413693 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
2kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11413693 2 kg 2kg
10509390 500 g 500g
10705921 1 kg 1kg
10356240 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11413693 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/5600/61
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 1310-58-3
Formule moléculaire HKO
Poids moléculaire (g/mol) 56.11
Numéro MDL MFCD00003553
Clé InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
CID PubChem 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Spécification
pH 13.5
Couleur Blanc
Point d’ébullition 1320°C
Point de fusion 360°C
Quantité 2 kg
Nom IUPAC hydroxyde de potassium
Poids de la formule 56.11g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Forme physique Solide