Learn More
Hydroxyde de potassium, flocons, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15433127
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15433127 2500 g 2500g
15443127 500 g 500g
15423127 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15433127 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16199.0E
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1310-58-3 | HKO | 56.11 g/mol
Potassium hydroxide acts as the precursor for most of the soft and liquid soaps, and for numerous potassium-containing chemicals. It is widely used in the manufacture of detergents, fertilizer, rayon, paper, dyestuffs, various drugs, drug intermediates, fine chemicals, and petroleum products. In the field of organic chemistry, potassium hydroxide acts as a base, and is used in the synthesis of several organic compounds. Further it finds application as an electrolyte in alkaline batteries, which are based on nickel-cadmium, nickel-hydrogen and manganese dioxide-zinc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydroxyde de potassium agit comme précurseur pour la plupart des savons liquides et mous et pour de nombreux produits chimiques contenant du potassium. Il est largement utilisé dans la fabrication de détergents, d’engrais, de rayonne, de papier, de colorants, de divers médicaments, de produits médicamenteux intermédiaires, de produits chimiques raffinés et de produits pétroliers. Dans le domaine de la chimie organique, l’hydroxyde de potassium agit comme base et est utilisé dans la synthèse de plusieurs composés organiques. De plus, il trouve une application en tant qu’électrolyte dans des piles alcalines à base de nickel-cadmium, de nickel-hydrogène et de zinc-dioxyde de manganèse.
Solubilité
Librement soluble dans l’eau. Soluble dans l’éthanol.
Remarques
Incompatible avec les acides, les composés nitrés, les métaux alcalins, le magnésium, le cuivre, les halogènes, les azides et les anhydrides. Le contact avec l’aluminium, l’étain et le zinc libère du gaz d’hydrogène.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-58-3
Formule moléculaire HKO
Poids moléculaire (g/mol) 56.11
Numéro MDL MFCD00003553
Clé InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Nom IUPAC potassium hydroxide
SMILES [OH-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hydroxide
pH 13.5
Point d’ébullition 1320°C to 1324°C
Point de fusion 360°C
Densité 2.044
Informations sur la solubilité Freely soluble in water. Soluble in ethanol.
Quantité 2500 g
Poids de la formule 56.11
Odeur Odorless
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium hydroxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydroxide