Learn More
Solution d’hydroxyde de potassium, pellets, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11423118
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11423118 500 g 500g
11433118 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11423118 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18854.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1310-58-3 | HKO | 56.11 g/mol
L’hydroxyde de potassium agit comme précurseur pour la plupart des savons liquides et mous et pour de nombreux produits chimiques contenant du potassium. Il est largement utilisé dans la fabrication de détergents, d’engrais, de rayonne, de papier, de colorants, de divers médicaments, de produits médicamenteux intermédiaires, de produits chimiques raffinés et de produits pétroliers. Dans le domaine de la chimie organique, l’hydroxyde de potassium agit comme base et est utilisé dans la synthèse de plusieurs composés organiques. De plus, il trouve une application en tant qu’électrolyte dans des piles alcalines à base de nickel-cadmium, de nickel-hydrogène et de zinc-dioxyde de manganèse.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydroxyde de potassium agit comme précurseur pour la plupart des savons liquides et mous et pour de nombreux produits chimiques contenant du potassium. Il est largement utilisé dans la fabrication de détergents, d’engrais, de rayonne, de papier, de colorants, de divers médicaments, de produits médicamenteux intermédiaires, de produits chimiques raffinés et de produits pétroliers. Dans le domaine de la chimie organique, l’hydroxyde de potassium agit comme base et est utilisé dans la synthèse de plusieurs composés organiques. De plus, il trouve une application en tant qu’électrolyte dans des piles alcalines à base de nickel-cadmium, de nickel-hydrogène et de zinc-dioxyde de manganèse.
Solubilité
Librement soluble dans l’eau. Soluble dans l’éthanol.
Remarques
Incompatible avec les acides, les composés nitrés, les métaux alcalins, le magnésium, le cuivre, les halogènes, les azides et les anhydrides. Le contact avec l’aluminium, l’étain et le zinc libère du gaz d’hydrogène.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-58-3
Formule moléculaire HKO
Poids moléculaire (g/mol) 56.11
Numéro MDL MFCD00003553
Clé InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Nom IUPAC potassium hydroxide
SMILES [OH-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hydroxide
pH 13.5
Point d’ébullition 1320°C to 1324°C
Point de fusion 360°C
Densité 2.044
Informations sur la solubilité Freely soluble in water. Soluble in ethanol.
Quantité 500 g
Poids de la formule 56.11
Pourcentage de pureté 85%
Odeur Odorless
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium hydroxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide