Learn More
L’hydroxyde de potassium, Puriss., répond aux spécifications analytiques de BP, NF, Ph. Eur., 85-100,5 %, granulés, Solstice
BIOPHARMA
Code produit 15600810
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
25kg
4 pièces
5kg
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15600810 25 kg 25kg
15690800 1 kg 1kg
15620810 5 kg 5kg
15630810 6 x 1 kg 6 pièces
15610810 4 x 5 kg 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15600810 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 0600525KG
Puriss., conforme aux spécifications analytiques BP, NF, de la Ph. eur., 85-100,5 %, pastilles
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-58-3
Formule moléculaire HKO
Poids moléculaire (g/mol) 56.11
Numéro MDL MFCD00003553
Clé InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
CID PubChem 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hydroxide
Note relative au nom Puriss., répond aux spécifications analytiques de BP, NF, Ph. Eur., 85-100.5%, pellets
% max. CAS 100.0000%
Plage de pourcentage du dosage 85 à 100,5%
Formule linéaire KOH
Numéro UN UN1813
Quantité 25 kg
Nom IUPAC potassium ; hydroxyde
Poids de la formule 56.11
Pourcentage de pureté 85 à 100,5 %
Qualité puriss.
Conditionnement Sachet en papier / poly
Tension de vapeur 1 mmHg (719 °C)
Forme physique Culot