Learn More
Potassium Hydroxide, Semiconductor grade, Honeywell
Tous les produits Honeywell Research Chemicals ProduitsEspecificaciones
Especificaciones
| Nom chimique ou matériau | Potassium Hydroxide |
| Formule linéaire | KOH |
| Numéro UN | 1813 |
| Quantité | 500 g |
| Poids de la formule | 56.11g/mol |
| Pourcentage de pureté | 99.99% (trace metals basis) |
| Qualité | Semi-conducteurs |
| Tension de vapeur | 1mmHg (719°C) |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?