Learn More
Potassium Hydroxide, Semiconductor grade, Honeywell
Code produit 15663080 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15663080 500 g 500g
15653080 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15663080 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 306568500G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identificadores de productos químicos
CAS 1310-58-3
Formule moléculaire HKO
Poids moléculaire (g/mol) 56.11
Numéro MDL MFCD00003553
Clé InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
CID PubChem 14797
ChEBI CHEBI:32035
Nom IUPAC potassium hydroxide
SMILES [OH-].[K+]
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Potassium Hydroxide
Formule linéaire KOH
Numéro UN 1813
Quantité 500 g
Poids de la formule 56.11g/mol
Pourcentage de pureté 99.99% (trace metals basis)
Qualité Semi-conducteurs
Tension de vapeur 1mmHg (719°C)
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.