Learn More
Solution d’hydroxyde de potassium 0,1 M (0,1 N), (dans du méthanol), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical
Marque: Fisher Chemical J/6625/15
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 1310-58-3 Poids : 0.79100kg Transport : UN number : 1230 Chem class : 3 Pack group : II
Description
Flacon en plastique PEHD de 1 L
Spécification
13 | |
64.7°C | |
HKO | |
potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693 | |
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M | |
potassium ; hydroxyde | |
14797 | |
Flacon en plastique PEHD |
Incolore | |
1310-58-3 | |
MFCD00003553 | |
1 L | |
[OH-].[K+] | |
56.11 | |
CHEBI:32035 | |
Liquide |