Learn More
Solution d’hydroxyde de potassium, 0,1 M, Fisher Chemical™
Code produit. 12923584 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
Code produit. 12923584
Marque: Fisher Chemical VL 265 1000
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/CEI 17025 et selon le guide ISO 34.
Spécification
Concentration 0.1mol/L
Quantité 1000 mL
Forme physique Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium hydroxide 0.1M (0.1N). Volumetric Solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.