Learn More
Solution d’hydroxyde de potassium, volumétrique, KOH à 0,5 M dans de l’éthanol (0,5N), Honeywell Fluka™
Code produit 15694810 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
6 x 500 mL
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
1L
2.50L
4 pièces
500mL
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15694810 500 mL 500mL
15664810 1 L 1L
15674810 2.5 L 2.50L
15614820 6 x 500 mL 6 pièces
15604820 6 x 1 L 6 pièces
15684810 4 x 2.5 L 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15694810 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 35115500ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Volumétrique, KOH à 0,5 M dans de l’éthanol (0,5 N)
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l'ensemble du flux de travail de titration et incluent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-58-3
Formule moléculaire HKO
Poids moléculaire (g/mol) 56.11
Numéro MDL MFCD00003553
Clé InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hydroxide solution
Formule linéaire KOH
Concentration 0.5M in ethanol
Numéro UN UN2924
Synonyme potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Quantité 500 mL
Nom IUPAC potassium ; hydroxyde
Point d’éclair 11°C (51.8°F)
Poids de la formule 56.11g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium hydroxide solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide;caustic potash, Toluene, ethanol; ethylalcohol, Hydrazinehydrate