Learn More
Solution d’hydroxyde de potassium 1 M (1 N), concentré standard NIST, pour analyse volumétrique, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Couleur | Incolore |
| Numéro MDL | 3553 |
| Quantité | 6 Ampules |
| Conditionnement | Ampoule |
| Forme physique | Liquide |