Learn More
Solution d’hydroxyde de potassium 1 M (1 N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical
Code produit 10020200 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Conditionnement:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10020200 2.5 L Flacon en plastique PEHD 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10020200 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur J/6630/17
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Spécification
pH 13
CAS 1310-58-3
Formule moléculaire HKO
Numéro MDL MFCD00003553
Synonyme potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Clé InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Quantité 2.5 L
SMILES [OH-].[K+]
Nom IUPAC hydroxyde de potassium
Poids moléculaire (g/mol) 56.11
CID PubChem 14797
ChEBI CHEBI:32035
Poids de la formule 56,11g/mol
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium hydroxide, 1N solution in water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.