Learn More
Solution d’hydroxyde de potassium 1 M (1 N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical
Code produit 10617032 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10617032 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10617032 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur J/6630/PB15
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Prêt à l’emploi ; pour l’analyse volumétrique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
pH 13
CAS 1310-58-3
Formule moléculaire HKO
Numéro MDL MFCD00003553
Synonyme hydroxyde de potassium, potasse caustique, lessive de potasse, hydrate de potassium, hydroxyde de potassium k oh, solution d’hydroxyde de potassium, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Clé InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Quantité 1 L
SMILES [OH-].[K+]
Nom IUPAC potassium ; hydroxyde
Poids moléculaire (g/mol) 56.11
CID PubChem 14797
ChEBI CHEBI : 32035
Poids de la formule 56,11g/mol
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium hydroxide, 1M solution in water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydroxide