Learn More
Potassium Hydroxide Solution, 45 wt.% in H2O, Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15695470 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2 L
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1L
2L
500mL
Code produit. 15695470
Marque: Honeywell-Fluka 417661500ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
45 wt. % in H2O
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-58-3
Formule moléculaire HKO
Poids moléculaire (g/mol) 56.11
Numéro MDL MFCD00003553
Clé InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
CID PubChem 14797
ChEBI CHEBI:32035
Nom IUPAC potassium;hydroxide
SMILES [OH-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hydroxide solution
pH 14 (at 20°C)
Couleur Colorless
Point d’ébullition 112°C
Point de fusion -6°C
Formule linéaire KOH
Concentration 45 wt. % in H2O
Numéro UN UN1814
Densité 1.456g/mL at 25°C
Informations sur la solubilité Completely miscible in water
Quantité 500 mL
Poids de la formule 56.11g/mol
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Forme physique Liquide