Learn More
Potassium Hydroxide Solution, TraceSELECT™, ≥30% (in water), Honeywell™ Fluka™
Code produit 15643150 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15643150 250 mL Flacon poly 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15643150 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 30955250ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
TraceSELECT™, for trace analysis,≥30% (in water)
TraceSELECT™ Ultra et TraceSELECT
  • acides, bases et sels ultra-purs pour la fusion et la digestion humide dans l’analyse de l’environnement, de l’eau et des aliments
  • la préparation d’échantillons pour l’analyse de traces nécessite des réactifs de la plus haute pureté ; nos produits TraceSELECT Ultra pour l’analyse d’ultra-traces à des niveaux ppb, voire ppt, sont produits par distillation à sous-ébullition
  • les acides, bases et sels de la série TraceSELECT ont été développés pour la préparation et l’analyse des échantillons dans la plage de traces ppb (μg/kg)
  • conditionnés dans des récipients de haute qualité adaptés à chaque produit
  • les réactifs sont produits et mis en bouteille dans des conditions de salle blanche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Hydroxide Solution
pH 14 (at 20°C)
Couleur Colorless
Point d’ébullition >100°C
CAS 1310-58-3
Formule moléculaire HKO
Formule linéaire KOH
Numéro MDL MFCD00003553
Numéro UN UN1814
Densité 1.29g/mL at 20°C
Synonyme potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Informations sur la solubilité Completely miscible
Clé InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Quantité 250 mL
SMILES [OH-].[K+]
Nom IUPAC potassium hydroxide
Poids moléculaire (g/mol) 56.11
CID PubChem 14797
ChEBI CHEBI:32035
Poids de la formule 56.11g/mol
Pourcentage de pureté ≥30% (aq. soln.)
Qualité TraceSELECT
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Forme physique Liquide