Learn More
Thermo Scientific Chemicals Indigotrisulfonate de potassium
Code produit 10533961 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10533961 1 g Flacon en verre 1g
10206990 5 g Flacon en verre 5g
11976311 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10533961 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 215170010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.50€
    40.65€ / 1g
    Économisez 8.85€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 67627-18-3 | C16H7K3N2O11S3 | 616.71 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67627-18-3
Formule moléculaire C16H7K3N2O11S3
Poids moléculaire (g/mol) 616.71
Numéro MDL MFCD00013160
Clé InChI XOSMXDUITYWYGR-JRYLAINFSA-K
Synonyme potassium indigotrisulfonate, indigotrisulfonic acid tripotassium salt, indigotrisulfonate potassium salt, indigotrisulfonic acid potassium salt, unii-5zza8n0abt, 5zza8n0abt, tripotassium indigotrisulfonate, tri-potassium indigotrisulfonate, tripotassium indigo-5,5',7-trisulfonate, tri-potassium indigo-5,5',7-trisulfonate
CID PubChem 6364606
Nom IUPAC tripotassium (Z)-3,3'-dioxo-1H,1'H,3H,3'H-[2,2'-biindolylidene]-5,5',7-trisulfonate
SMILES [K+].[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1/NC2=C(C=C(C=C2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium indigotrisulfonate
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 616.71
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium indigotrisulfonate