Learn More
L-tartrate de potassium hémihydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11421948
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11421948 250 g 250g
11411948 1000 g 1000g
11431948 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11421948 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14556.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6100-19-2 | C8H14K4O13 | 474.58 g/mol
Potassium L-tartrate hemihydrate is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hémihydrate de L-tartrate de potassium est un intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans des récipients étanches au frais et au sec. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6100-19-2
Formule moléculaire C8H14K4O13
Poids moléculaire (g/mol) 474.58
Numéro MDL MFCD00150136,MFCD00150136
Clé InChI DFVWEDQSAWCYPI-UHFFFAOYNA-N
Synonyme potassium tartrate dibasic hemihydrate
CID PubChem 131855961
SMILES O.[K].[K].[K].[K].OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O.OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium L-tartrate hemihydrate
Point de fusion 155°C (in -H2O)
Densité 1.98
Point d’ébullition 200°C to 220°C
Quantité 250 g
Beilstein 6119985
Merck Index 14,7677
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC Acide (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioïque ; potassium ; hydrate
Poids de la formule 235.29 (226.27 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%