Learn More
Oxoid UK Lactate de potassium 50 % 10 x 1 ml 10 flacons
Code produit 10484023
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 / boîte
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10484023 10 / boîte 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10484023 Fournisseur Oxoid UK Code fournisseur SR0037H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.55€
    71.93€ / 10 pièces
    Économisez 8.62€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Une solution pour l’ajout aux milieux de culture
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Pays d’origine Royaume-Uni
Format Boîte
Type de milieu Supplément
Type de produit Additif de milieu
À utiliser avec (application) Additif pour milieux de culture
Type d’emballage 10 x 1 ml
Quantité 10 / boîte