Learn More
Mettler Toledo™ Kit de membrane demi-cellule d’ISE de la série DX : DX239-K+
Code produit 10688562
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de pH:
2 à 12
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de pH Conditionnement
10688562 2 à 12 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10688562 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 51340010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    705.00€
    598.20€ / 1 kits
    Économisez 106.80€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-02-2027
Includes
Membrane, solution électrolytique, anneau d’identification (bague d’identification) et manchon adaptateur qui s’adaptent à tout support de titration Mettler Toledo
Pour l’ISE de détection du potassium.
Il suffit de monter la membrane sur l’axe de votre demi-cellule ISE pour obtenir une nouvelle ISE !
  • Mesure de l'ion : K+
  • Plage de mesure : 1 à 1 x 10⁻⁶ mol/L
  • Plage de température : 0° jusqu'à 50 °C
  • Plage de pH optimale : 2 à 12
  • Type de membrane : polymère
  • Matériau de la tige : POM/PVC
  • Électrolyte pour électrode de référence : MgSO₄ 2 mol/L
  • Solution ISA : 0,5 mol/L de MgSO₄
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de membranes pour potassium
Type de solution de remplissage 0,5 mol/l de MgSO4 (ISA)
À utiliser avec (application) ISE de détection du potassium dans l’or
Matériau Membrane : polymère ; arbre : POM / PVC
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 50°C
Plage de pH 2 à 12
Gamme de mesure de concentration 1 à 1 x 10-6 mol/l