Learn More
Méthylate de potassium, 5 % p/v dans le méthanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11389148
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
Code produit. 11389148
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042551.AC
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 865-33-8
Formule moléculaire CH3KO
Poids moléculaire (g/mol) 70.132
Numéro MDL MFCD00012416
Clé InChI BDAWXSQJJCIFIK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium methoxide, potassium methylate, potassium methanolate, methanol, potassium salt, unii-45myq0gwgb, 45myq0gwgb, potassiummethoxide, methanol, potassium salt 1:1, kome, meok
CID PubChem 23664618
Nom IUPAC Potassium ; méthanolate
SMILES C[O-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium methoxide
Odeur Alcohol-like
Formule linéaire KOCH3
Quantité 25 mL
Numéro UN UN3274
Sensibilité Air and moisture sensitive
Poids de la formule 70.14
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5 % p/v dans le méthanol
Forme physique Liquide