Learn More
Oxalate de potassium hydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11415023
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11415023 5000 g 5000g
11405023 250 g 250g
11495013 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11415023 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12289.0I
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6487-48-5 | C2H2K2O5 | 184.23 g/mol
Potassium oxalate hydrate is used as a chelating agent, a purifying agent in the pharmaceutical industry and a precipitating agent in rare-earth metal processing. It finds application as a grinding agent, as a rust remover in metal treatment and as a bleaching agent in the textile and wood industry. It is also used in waste water treatment and as a scale remover in automobile radiators. Furthermore, it is used as a reagent in analytical chemistry for the determination of calcium and other heavy metals as well as reducing agents in photography. It is also involved in the preparation of SBA-15 (nanostructured SiO2) supported vanadium oxide catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydrate d’oxalate de potassium est utilisé comme agent chélateur, agent purifiant dans l’industrie pharmaceutique et agent précipitant dans le traitement des métaux de terres rares. Il est exploité comme agent de broyage, agent de récupération de la rouille dans le traitement des métaux et comme agent de blanchiment dans l’industrie du textile et du bois. Il est également utilisé dans le traitement des eaux usées et comme détartrant dans les radiateurs automobiles. De plus, il est utilisé comme réactif en chimie analytique pour la détermination du calcium et d’autres métaux lourds ainsi que comme agents réducteurs en photographie. Il est également impliqué dans la préparation du catalyseur d’oxyde de vanadium pris en charge par SBA-15 (SiO2 nanostructuré).
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les halogènes, l’ammoniac, les cyanures et les métaux lourds.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6487-48-5
Formule moléculaire C2H2K2O5
Poids moléculaire (g/mol) 184.23
Numéro MDL MFCD00150033
Clé InChI QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium oxalate monohydrate, potassium oxalate hydrate, oxalic acid potassium salt, ethanedioic acid, dipotassium salt, monohydrate, dipotassium oxalate hydrate, dipotassium hydrate oxalate, acmc-1bcm6, ksc495a4h, dipotassium oxalate monohydrate, dipotassium ethanedioate hydrate
CID PubChem 2724193
Nom IUPAC dipotassium;oxalate;hydrate
SMILES O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium oxalate hydrate
Point de fusion >300°C
Densité 2.13
pH 6 to 8.5
Plage de pourcentage du dosage 99%
Odeur Odorless
Quantité 5000 g
Beilstein 3752576
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,7651
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 166.22 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium oxalate hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium oxalate hydrate