Learn More
Oxalate de potassium monohydraté, 99+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10083763 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10083763 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10713021 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10083763 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 207710025
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6487-48-5 | C2H2K2O5 | 184.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6487-48-5
Formule moléculaire C2H2K2O5
Poids moléculaire (g/mol) 184.23
Numéro MDL MFCD00150033
Clé InChI QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium oxalate monohydrate, potassium oxalate hydrate, oxalic acid potassium salt, ethanedioic acid, dipotassium salt, monohydrate, dipotassium oxalate hydrate, dipotassium hydrate oxalate, acmc-1bcm6, ksc495a4h, dipotassium oxalate monohydrate, dipotassium ethanedioate hydrate
CID PubChem 2724193
Nom IUPAC dipotassium hydrate oxalate
SMILES O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium oxalate monohydrate
Note relative au nom p.a.
Point de fusion 356.0°C
Couleur Blanc
pH 7 to 8.5 (5% soln. at 20°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire KO2CCO2K·H2O
Quantité 2.5 kg
Merck Index 15, 7772
Informations sur la solubilité Solubility in water: 364g/L (20°C).
Poids de la formule 184.24
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Analyse
Forme physique Cristaux ou flocons
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium oxalate monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium oxalate monohydrate