Learn More
Oxalate de potassium monohydraté, 99+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10713021 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10713021 500 g Flacon en plastique 500g
10083763 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10713021 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 207715000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.60€
    61.65€ / 500g
    Économisez 10.95€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 6487-48-5 | C2H2K2O5 | 184.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6487-48-5
Formule moléculaire C2H2K2O5
Poids moléculaire (g/mol) 184.23
Numéro MDL MFCD00150033
Clé InChI QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium oxalate monohydrate, potassium oxalate hydrate, oxalic acid potassium salt, ethanedioic acid, dipotassium salt, monohydrate, dipotassium oxalate hydrate, dipotassium hydrate oxalate, acmc-1bcm6, ksc495a4h, dipotassium oxalate monohydrate, dipotassium ethanedioate hydrate
CID PubChem 2724193
Nom IUPAC dipotassium;oxalate;hydrate
SMILES O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Potassium oxalate monohydrate
Note relative au nom p.a.
Point de fusion 356.0°C
Couleur Blanc
pH 7 to 8.5 (5% soln. at 20°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire KO2CCO2K·H2O
Quantité 500 g
Merck Index 15, 7772
Informations sur la solubilité Solubility in water: 364g/L (20°C).
Poids de la formule 184.24
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Analyse
Forme physique Cristaux ou flocons
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium oxalate monohydrate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Hazard Statement
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.