Learn More
Potassium oxonate, MedChemExpress
Description
Potassium oxonate is an inhibitor of uricase, inhibits the phosphorylation of 5-FU to 5-fluorouridine-5'-monophosphate catalyzed by pyrimidine phosphoribosyl-transferase in a different manner from allopurinol in cell-free extracts and intact cells in vitro.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium oxonate |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 2207-75-2 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C4H2KN3O4 |
| À utiliser avec (application) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Synonyme | Potassium azaorotate Potassium otastat |
| Informations sur la solubilité | H2O : 5 mg/mL (25.62 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 80°C) (insoluble or slightly soluble) |
| Afficher plus |