Learn More
Sulfate de potassium p-nitrophényl, TRC
Code produit 30008222
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30008222 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30008222 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP69525050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenyl sulfate potassium salt
CAS 6217-68-1
Formule moléculaire C6 H4 N O6 S . K
Quantité 50 mg
Synonyme 4-Nitrophenyl sulfate potassium, Sulfuric acid, mono(4-nitrophenyl) ester, potassium salt (1:1) (ACI), Phenol, p-nitro-, hydrogen sulfate (ester), potassium salt (8CI), Phenol, p-nitro-, hydrogen sulfate, potassium salt (6CI, 7CI), Sulfuric acid, mono(4-nitrophenyl) ester, potassium salt (9CI), Potassium 4-nitrophenyl sulfate, Potassium p-nitrophenyl sulfate
Formule InChI InChI=1S/C6H5NO6S.K/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;/h1-4H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
SMILES [K+].[O-][N+](=O)c1ccc(OS(=O)(=O)[O-])cc1
Nom IUPAC potassium ; (4-nitrophényl) sulfate
Poids moléculaire (g/mol) 257.26
Poids de la formule 256.9396