Learn More
Phénoxyméthyltrifluoroborate de potassium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15494697
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15494697 1 g 1g
15404707 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15494697 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32030.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1027642-30-3 | Molecular Formula: C7H7BF3KO | Molecular Weight: 214.036 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1027642-30-3
Formule moléculaire C7H7BF3KO
Poids moléculaire (g/mol) 214.036
Numéro MDL MFCD10566516
Clé InChI OVYSNXCRBZPJIG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium phenoxy-methyltrifluoroborate, potassium trifluoro phenoxymethyl boranuide, pubchem11600, potassium phenoxymethyltrifluoroborate, potassium trifluoro phenoxymethyl borate, potassium trifluoro phenoxymethyl borate 1-, potassium phenoxymethyltrifluoroborate, contains kbr
CID PubChem 45479874
Nom IUPAC potassium ; trifluoro(phénoxyméthyl)boranuide
SMILES [B-](COC1=CC=CC=C1)(F)(F)F.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium phenoxymethyltrifluoroborate
Quantité 1 g
Poids de la formule 214.04
Pourcentage de pureté 95%