Learn More
Phényltrifluoroborate de potassium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11328516
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11328516 5 g 5g
11318516 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11328516 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17568.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 153766-81-5 | C6H5BF3K | 184.01 g/mol
Aryltrifluoroborate salts are more nucleophilic than the corresponding arylboronic acids and undergo ligand-free Pd-catalyzed cross-coupling reactions with arenediazonium tetrafluoroborates to give good yields of biaryls. Suzuki Cross-Coupling are conducted using organotrifluoroborates as a potent boronic acid surrogates. In the presence of Dicarbonyl­(2,4-pentanedionato)­rhodium(I)­, 39295, K aryl- and alkenyltrifluoroborates add to aldehydes and enones to give secondary alcohols and saturated ketones, respectively.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Les sels d’aryltrifluoroborate sont plus nucléophiles que les acides arylboroniques correspondants et subissent des réactions de couplage croisé sans ligand catalysées par le Pd avec des tétrafluoroborates d’arènediazonium pour obtenir de bons rendements en biaryles. Le couplage transversal Suzuki est effectué à l’aide d’organotrifluoroborates comme de puissants substituts d’acide boronique. En présence du dicarbonyl-(2,4-pentanedionato)-rhodium(I)-, 39295, K aryl- et alkényltrifluoroborates, ajoutez aux aldéhydes et énones pour donner respectivement des alcools secondaires et des cétones saturées.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans des conditions fraîches et sèches, dans des récipients bien étanches. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 153766-81-5
Formule moléculaire C6H5BF3K
Poids moléculaire (g/mol) 184.01
Numéro MDL MFCD01318172
Clé InChI DVAFPKUGAUFBTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium phenyltrifluoroborate, potassium trifluoro phenyl borate, potassium trifluoro phenyl boranuide, pubchem11425, potassiumphenyltrifluoroborate, amtb100, phenyltrifluoropotassioboron v, potassium trifluoro phenyl borate 1-, potassium ion trifluoro phenyl boranuide, potassium tris fluoranyl-phenyl-boranuide
CID PubChem 23675248
Nom IUPAC potassium ; trifluoro(phényl)boranuide
SMILES [B-](C1=CC=CC=C1)(F)(F)F.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium phenyltrifluoroborate
Point de fusion 296°C to 301°C
Quantité 5 g
Beilstein 7782070
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 184
Pourcentage de pureté 98%