Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phosphate de potassium, solution tampon 0,2M, pH 7,0
Code produit 15413879
Change view
Click to view available options
Quantité:
500mL
1L
Conditionnement:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15413879 500mL 500mL
15423879 1L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15413879 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J61261.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7778-77-0 | H2KO4P | 136.084 g/mol
Potassium phosphate is typically used as a component in the preparation of phosphate based buffers. It is convenient stock solution for making phosphate buffers. The pKa of 6.82 (25 C) for phosphate buffers make them a universal buffer for biological applications such as cell culture media, column eluent solutions and reagents used in molecular biology. Specific applications include buffers for protein purification, bioprocessing and diagnostic reagent production. Potassium salts are used where sodium content needs to be minimized or controlled.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phosphate de potassium est généralement utilisé comme composant dans la préparation de tampons à base de phosphate. Il s’agit d’une solution mère pour la fabrication des tampons de phosphate. Le pKa de 6,82 (25 C) des tampons de phosphate en fait des tampons universels pour les applications biologiques telles que les milieux de culture cellulaire, les solutions éluantes pour colonnes et les réactifs utilisés en biologie moléculaire. Les applications spécifiques incluent les tampons pour la purification des protéines, le biotraitement et la production de réactifs de diagnostic. Les sels de potassium sont utilisés lorsque la teneur en sodium doit être réduite ou contrôlée.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau. Insoluble dans l’éthanol.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-77-0
Formule moléculaire H2KO4P
Poids moléculaire (g/mol) 136,084
Numéro MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clé InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Nom IUPAC potassium dihydrogen phosphate
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Spécification
Concentration Solution de tampon 0.2M
pH 7,0
Forme physique Liquide
Quantité 500mL