Learn More
Pyrazole-5-trifluoroborate de potassium, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15454817
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15454817 250 mg 250mg
15444817 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15454817 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32128.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1013640-87-3
Formule moléculaire C3H3BF3KN2
Poids moléculaire (g/mol) 173.975
Numéro MDL MFCD09992890
Clé InChI QNHYBMZHGRWURK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium 1h-pyrazole-5-trifluoroborate, potassium pyrazole-5-trifluoroborate, potassium 1h-pyrazole-3-trifluoroborate, potassium trifluoro 2h-pyrazol-3-yl boranuide, potassium trifluoro 1h-pyrazol-3-yl borate, potassium trifluoro 1h-pyrazol-5-yl borate 1-, potassium trifluoro 1h-pyrazol-3-yl boranuide
CID PubChem 25212877
Nom IUPAC Potassium ; trifluoro(1H-pyrazol-5-yl)boranuide
SMILES [B-](C1=CC=NN1)(F)(F)F.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium pyrazole-5-trifluoroborate
Quantité 250 mg
Poids de la formule 173.98
Pourcentage de pureté 95%