Learn More
L-tartrate de sodium de potassium tétrahydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489442
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11489442 1000 g 1000g
11499442 250 g 250g
11409452 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11489442 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10163.0B
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 6381-59-5 | C4H12KNaO10 | 282.218 g/mol
Baking powder, medicine (cathartic), component of Fehling's solution, silvering mirrors.Potassium sodium L-tartrate tetrahydrate is used in the process of silvering mirrors. It is active ingredient in the Fehiling’s solution and Nylander’s test involved in the determination of reducing sugars. It is utilized to break up emulsion in organic synthesis as well as a common precipitant in protein crystallography. As a Biuret reagent, it is used to measure the protein concentration. Furthermore, it is used as laxative and is also used in food industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Levure chimique, médecine (cathartique), composant de la solution de Fehling, miroirs fabriqués par procédé d’argenture. Le L-tartrate de sodium et de potassium tétrahydraté est utilisé dans le procédé d’argenture. C’est le principe actif de la solution de Fehling et du test de Nylander impliqués dans la détermination des sucres réducteurs. Il est utilisé pour briser l’émulsion en synthèse organique et est également un précipitant courant dans la cristallographie protéique. Comme réactif Biuret, il est utilisé pour mesurer la concentration protéique. En outre, il est utilisé comme laxatif et est également utilisé dans l’industrie alimentaire.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l‘alcool
Remarques
Pertes d’eau de cristallisation à 140°. Instable au-dessus de 225°. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6381-59-5
Formule moléculaire C4H12KNaO10
Poids moléculaire (g/mol) 282.218
Numéro MDL MFCD00150989
Clé InChI VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
CID PubChem 2724148
Nom IUPAC potassium ; sodium ; 2,3-dihydroxybutanedioate ; tétrahydrate
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium sodium L-tartrate tetrahydrate
Point de fusion 70°C to 80°C
Densité 1.77
pH 6.0 to 8.5
Plage de pourcentage du dosage 99%
Odeur Odorless
Quantité 1000 g
Beilstein 6113568
Merck Index 14,7670
Informations sur la solubilité Soluble in water; Insoluble in alcohol
Rotation optique +21° (c=1 in water)
Poids de la formule 282.23 (210.29 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%