Learn More
Tartrate de sodium de potassium tétrahydraté, + de 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10638343 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Tambour en fibre
Conditionnement:
1kg
25kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10638343 5 kg Récipient en plastique 5kg
10462011 500 g Flacon en plastique 500g
10721861 1 kg Flacon en plastique 1kg
15109233 25 kg Tambour en fibre 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10638343 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 202860051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    316.00€
    306.00€ / 5kg
    Économisez 10.00€
    3% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-07-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 6381-59-5 | C4H4KNaO6·4H2O | 282.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6381-59-5
Numéro MDL MFCD00150989
Clé InChI VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
CID PubChem 2724148
Nom IUPAC potassium ; sodium ; 2,3-dihydroxybutanedioate ; tétrahydrate
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Specifications
Nom chimique ou matériau Potassium sodium tartrate tetrahydrate
Informations sur la décomposition >100°C
Point de fusion 70.0°C to 80.0°C
Couleur Blanc
pH 5.5 to 8.5 (5% soln. at 20°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Récipient en plastique
Formule moléculaire C4H4KNaO6·4H2O
Formule linéaire KO2CCH(OH)CH(OH)CO2Na·4H2O
Quantité 5 kg
Beilstein 03, 525
Merck Index 15, 7790
Conditions de rotation spécifiques + 22.10 (20.00°C c=10,water)
Rotation spécifique + 22.10
Informations sur la solubilité Solubility in water: 630g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Poids moléculaire (g/mol) 282.22
Poids de la formule 282.22
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Analyse
Forme physique Crystals