Learn More
Sorbate de potassium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium Sorbate |
| CAS | 24634-61-5 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C6 H7 O2 . K |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | Potassium Sorbate, (2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid potassium salt (1:1), (2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid potassium salt, (E,E)-2,4-Hexadienoic acid potassium salt, Sorbic acid potassium salt, E 202, E 202 (preservative), K 60/95, PO 300, Potassium (E,E)-hexa-2,4-dienoate, Potassium sorbate |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H8O2.K/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/b3-2+,5-4+; |
| SMILES | [K+].C\C=C\C=C\C(=O)[O-] |
| Nom IUPAC | potassium;(2E,4E)-hexa-2,4-diénoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 150.22 |
| Afficher plus |