Learn More
Tert-butoxide de potassium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11431688
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
500 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
100g
250g
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11431688 250 g 250g
11494010 25 g 25g
11404020 100 g 100g
11414020 500 g 500g
11421688 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11431688 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13947.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 865-47-4 | C4H9KO | 112.213 g/mol
Le tert-butoxide de potassium est utilisé comme base non nucléophile solide en chimie organique. Il joue un rôle actif dans les réactions de déshydrohalogénation. Il est également utile pour une amidation plus écologique des esters. Il sert d’intermédiaire dans les réactions de type Mizoroki-Heck. De plus, il est utilisé comme un initiateur dans la polymérisation anionique des oxiranes substitués au carbazolyle. Il catalyse la réaction des hydrosilanes et des composés hétérocycliques pour donner les dérivés silyles avec l’évolution de l’hydrogène.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tert-butoxide de potassium est utilisé comme base non nucléophile solide en chimie organique. Il joue un rôle actif dans les réactions de déshydrohalogénation. Il est également utile pour une amidation plus écologique des esters. Il sert d’intermédiaire dans les réactions de type Mizoroki-Heck. De plus, il est utilisé comme un initiateur dans la polymérisation anionique des oxiranes substitués au carbazolyle. Il catalyse la réaction des hydrosilanes et des composés hétérocycliques pour donner les dérivés silyles avec l’évolution de l’hydrogène.
Solubilité
Soluble dans l’hexane, le toluène, l’éther diéthylique et le térahydrofurane.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec l’eau, les acides, les agents réducteurs, l’oxygène, les alcools, les solvants chlorés, les halogènes et les cétones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 865-47-4
Formule moléculaire C4H9KO
Poids moléculaire (g/mol) 112.213
Numéro MDL MFCD00012162
Clé InChI LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium tert-butoxide, potassium tert-butanolate, potassium t-butoxide, potassium 2-methylpropan-2-olate, potassium tert-butylate, kotbu, 2-methyl-2-propanol, potassium salt, tert-butoxypotassium, potassium-t-butoxide, t-buok
CID PubChem 23665647
Nom IUPAC potassium ; 2-méthylpropan-2-olate
SMILES CC(C)(C)[O-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium tert-butoxide
Point de fusion ∼255°C (decomposition)
Formule linéaire (CH3)3COK
Quantité 250 g
Numéro UN UN3206
Beilstein 3556712
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in hexane,toluene,diethyl ether and terahydrofuran.
Poids de la formule 112.22
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium tert-butoxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Substance et mélange auto-échauffants Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H252-Matière auto-échauffante en grandes quantités; peut s'enflammer.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium tert-butoxide