Learn More
Tert-butoxyde de potassium, + de 98 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10419100 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10419100 100 g Flacon en plastique 100g
10696372 5 g Flacon en verre 5g
10713504 25 g Flacon en plastique 25g
10626762 500 g Flacon en plastique 500g
11914611 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10419100 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 168881000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.60€
    40.65€ / 100g
    Économisez 3.95€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 865-47-4 | C4H9KO | 112.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 865-47-4
Formule moléculaire C4H9KO
Poids moléculaire (g/mol) 112.21
Clé InChI LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium tert-butoxide, potassium tert-butanolate, potassium t-butoxide, potassium 2-methylpropan-2-olate, potassium tert-butylate, kotbu, 2-methyl-2-propanol, potassium salt, tert-butoxypotassium, potassium-t-butoxide, t-buok
CID PubChem 23665647
Nom IUPAC potassium ; 2-méthylpropan-2-olate
SMILES CC(C)(C)[O-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium tert-butoxide
Point de fusion 240.0°C to 258.0°C
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (CH3)3COK
Quantité 100 g
Fieser 01,911; 02,336; 03,233; 04,399; 05,544; 06,477; 08,407; 09,380; 10,323; 11,432; 12,97; 14,264; 17,289
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts with water. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, slightly soluble in diethyl ether, benzene
Poids de la formule 112.21
Pourcentage de pureté 98+%
Qualité Pures
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium tert-butoxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Substance et mélange auto-échauffants Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H252-Matière auto-échauffante en grandes quantités; peut s'enflammer.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.