Learn More
Tert-butoxide de potassium, 20 % de solution pure dans THF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11964611 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11964611 250 mL Flacon en verre 250mL
10292372 50 mL Flacon en verre 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11964611 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 364992500
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 865-47-4 | C4H9KO | 112.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Potassium tert-butoxide
CAS 865-47-4, 109-99-9
Couleur Ambre à incolore
Densité 0.9290g/mL
Point d’éclair −21°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H9KO
Formule linéaire (CH3)3COK
Quantité 250 mL
Fieser 01,911; 02,336; 03,233; 04,399; 05,544; 06,477; 08,407; 09,380; 10,323; 11,432; 12,97; 14,264; 17,289
Gravité spécifique 0.929
Synonyme potassium tert-butoxide, potassium tert-butanolate, potassium t-butoxide, potassium 2-methylpropan-2-olate, potassium tert-butylate, kotbu, 2-methyl-2-propanol, potassium salt, tert-butoxypotassium, potassium-t-butoxide, t-buok
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts with water.
Clé InChI LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)[O-].[K+]
Nom IUPAC potassium ; 2-méthylpropan-2-olate
Poids moléculaire (g/mol) 112.21
CID PubChem 23665647
Poids de la formule 112.21
Qualité Pures
Forme physique Solution
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium tert-butoxide, 20 wt.% solution in THF
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.