Learn More
Tert-pentyloxyde de potassium, 25 % p/p dans le toluène, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11308146
Change view
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11308146 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11308146 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15111.AU
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 41233-93-6 | C5H11KO | 126.24 g/mol
Potassium tert-pentyloxide is a strong, hindered base used in combination with lithium diisopropyl amide to generate a superbase for the selective metallation of the aralkyl system at the 6-position of protected estradiols. It is used in organic synthesis, agrochemicals, pharmaceuticals, colorants and aroma chemicals. It acts as a catalyst in polymerization and isomerizations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tert-pentyloxide de potassium est une base fortement entravée utilisée en association avec l’amide diisopropylique de lithium pour générer une superbase pour la métallisation sélective du système aralkyle à la position 6 des estradiols protégés. Il est utilisé dans la synthèse organique, les produits agrochimiques, les produits pharmaceutiques, les colorants et les produits chimiques aromatiques. Il agit comme un catalyseur dans la polymérisation et les isomérisations.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants et les acides minéraux. Réagit violemment au contact de l'eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41233-93-6
Formule moléculaire C5H11KO
Poids moléculaire (g/mol) 126.24
Numéro MDL MFCD00064808
Clé InChI ZRLVQFQTCMUIRM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium 2-methylbutan-2-olate, potassium tert-amylate, potassium tert-pentoxide, potassium tert-pentylate, potassium tert-pentoxide solution, potassium 2-methyl-2-butoxide, 2-butanol, 2-methyl-, potassium salt, potassium tert-amyloxide, 2-butanol, 2-methyl-, potassium salt 1:1
CID PubChem 23683543
Nom IUPAC potassium 2-methylbutan-2-olate
SMILES [K+].CCC(C)(C)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium tert-pentyloxide
Densité 0.87
Point d’éclair 4°C (39°F)
Quantité 1000 mL
Numéro UN UN2924
Beilstein 4149025
Sensibilité Air and moisture sensitive
Poids de la formule 126.24
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 25 % w/w dans le toluène