Learn More
Tétrakis(4-chlorophényl)borate de potassium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11307515
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11307515 250 mg 250mg
11397505 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11307515 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05609.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 14680-77-4 | C24H16BCl4K | 496.10 g/mol
Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate is used as lipophilic anionic site in constructing fluorescent optode for sodium. It was also used as coating for the piezoelectric crystal in quantifying Potassium using quartz crystal microbalance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le potassium tétrakis(4-chlorophényl)borate est utilisé comme site anionique lipophile dans la construction de l’optode fluorescent pour le sodium. Il a également été utilisé comme revêtement pour le cristal piézoélectrique dans la quantification du potassium à l’aide de microbalance en quartz.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme.
Remarques
Hygroscopique. Stocker sous gaz inerte sec. Protéger de l’humidité et de l’eau. Incompatible avec l’humidité et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14680-77-4
Formule moléculaire C24H16BCl4K
Poids moléculaire (g/mol) 496.10
Numéro MDL MFCD00043105
Clé InChI VHPYLDPFVZBNQT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium tetrakis 4-chlorophenyl borate, tetrakis 4-chlorophenyl boron potassium, k-tcpb, potassium tetrakis 4-chlorophenyl boranuide, potassium tetrakis 4-chlorophenyl borate, selectophore tm
CID PubChem 23679691
Nom IUPAC Potassium ;tétrakis(4-chlorophényl)boranuide
SMILES [B+3].[K+].ClC1=CC=C[C-]=C1.ClC1=CC=C[C-]=C1.ClC1=CC=C[C-]=C1.ClC1=CC=C[C-]=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate
Point de fusion >300°C
Quantité 250 mg
Beilstein 4117827
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform.
Poids de la formule 496.12
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate