Learn More
Thioacétate de potassium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11327435
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11327435 100 g 100g
11317435 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11327435 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05405.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10387-40-3 | C2H4KOS | 115.211 g/mol
Potassium thioacetate is used for palladium mediated coupling with aryl halides and triflates leading to S-arylthioacetates and derivatives. It is also used as a reagent in the conversion of halides to thiols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le thioacétate de potassium est utilisé pour le couplage au palladium avec des halogénures d’aryle et des triflates conduisant aux S-arylthioacétates et aux dérivés. Il est également utilisé comme réactif dans la conversion des halogénures en thiols.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol et certains solvants polaires. Insoluble dans les alcanes, les éthers et la plupart des solvants non polaires.
Remarques
Sensible à l’air. Hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10387-40-3
Formule moléculaire C2H4KOS
Poids moléculaire (g/mol) 115.211
Numéro MDL MFCD00083065
Clé InChI SDJHDRMYZQFJJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium thioacetate, ethanethioic s-acid; potassium, schiff reagent potassium
CID PubChem 24201352
Nom IUPAC Acide S-éthanethioïque ; potassium
SMILES CC(=O)S.[K]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium thioacetate
Point de fusion ∽240°C (decomposition)
Odeur Stench
Quantité 100 g
Numéro UN UN3335
Beilstein 3595448
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol and some polar solvents. Insoluble in alkanes,ethers and most nonpolar solvents.
Poids de la formule 114.21
Pourcentage de pureté 98%