Learn More
Thioacétate de potassium, TRC
Code produit 30420269
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30420269 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30420269 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP698500250G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Thioacetate
CAS 10387-40-3
Formule moléculaire C2H4KOS
Quantité 250 g
Synonyme Thioacetic Acid Potassium Salt, Ethanethioic Acid Potassium Salt, MeCOSK, Potassium Ethanethioate, Potassium Thioethanoate, Potassium Thiolacetate, S-Potassium Thioacetate
Formule InChI InChI=1S/C2H4OS.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
SMILES [K+].CC(=O)[S-]
Nom IUPAC éthanethioate de potassium
Poids moléculaire (g/mol) 114.21
Poids de la formule 113.9542