Learn More
Thiocyanate de potassium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Potassium thiocyanate is used in the preparation of ethylenesulfide, lead thiocyante, which is used in the conversion of acyl chloride to thiocyanates. It is also used in solid state NMR of heavy-metal nuclei which results in the preparation of several mercury-thiocyanate and selenocyanate compounds as potential models. It finds application in cosmetic and personal care product formulations as a skin conditioning agent. It is also used in moisturizers and oral care products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le thiocyanate de potassium est utilisé dans la préparation du thiocyanate d’éthylènesulfure et le thiocyanate de plomb, qui sont utilisés dans la conversion du chlorure d’acyle en thiocyanates. Il est également utilisé dans la RMN à l’état solide des noyaux de métaux lourds, ce qui entraîne la préparation de plusieurs composés de mercure-thiocyanate et de sélénocyanate comme modèles potentiels. Il est exploité dans les formulations de produits cosmétiques et de soins personnels comme agent de conditionnement de la peau. Il est également utilisé dans les produits hydratants et de soins buccaux.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’acétone et l’alcool.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’air, à la lumière et à l’humidité. Incompatible avec les acides nitriques, les composés halogènes actifs et les bases fortes.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium thiocyanate |
| Point de fusion | 172°C to 175°C |
| Densité | 1.89 |
| pH | 5.3 to 8.5 |
| Point d’ébullition | 500°C (decomposition) |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 2500 g |
| Beilstein | 3594799 |
| Sensibilité | Hygroscopic; Light sensitive |
| Merck Index | 14,7691 |
| Afficher plus |