Learn More
Thiocyanate de potassium, TRC
Code produit 30011393
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
Conditionnement:
100g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011393 500 g 500g
17974885 100 g 100g
17954635 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011393 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP698520500G
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 333-20-0
Formule moléculaire CKNS
Poids moléculaire (g/mol) 97.18
Synonyme Thiocyanic Acid Potassium Salt, Arterocyn, Aterocyn, Kyonate, Potassium Isothiocyanate, Potassium Rhodanate, Potassium Thiocyanide, Rhocya, Rodanca, Thio-Cara
Nom IUPAC potassium;thiocyanate
SMILES [K+].[S-]C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Thiocyanate
Quantité 500 g
Formule InChI InChI=1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
Poids de la formule 96.9389