Learn More
Tricyanométhanide de potassium, TRC
Code produit 30427815
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30427815 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30427815 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP698608250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Tricyanomethanide
CAS 34171-69-2
Formule moléculaire C4 N3 . K
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C4N3.K/c5-1-4(2-6)3-7;/q-1;+1
SMILES [K+].N#C[C-](C#N)C#N
Nom IUPAC Potassium ; méthanetricarbonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 129.161
Poids de la formule 128.973