Learn More
Tricyanométhanide de potassium, TRC
Code produit 30426246
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30426246 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30426246 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP6986081G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Tricyanomethanide
CAS 34171-69-2
Formule moléculaire C4 N3 . K
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C4N3.K/c5-1-4(2-6)3-7;/q-1;+1
SMILES [K+].N#C[C-](C#N)C#N
Nom IUPAC Potassium ; méthanetricarbonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 129.161
Poids de la formule 128.973